Merck
LC/MS Analysis of Melamine and Hydrolysis Products on Ascentis® Express HILIC
LC/MS Analysis of Melamine and Hydrolysis Products on Ascentis® Express HILIC application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
メラミン
99%
Ammelide
analytical standard
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express HILIC、2.7 μm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
移動相成分
製品番号
詳細
価格
ギ酸アンモニウム
eluent additive for LC-MS, LiChropur, ≥99.0%
CONDITIONS
column
Ascentis Express HILIC, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53934-U)
mobile phase
5 mM ammonium formate in 95:5 (v/v) acetonitrile:water
flow rate
0.2 mL/min
column temp.
35 °C
detector
MS, ESI(+), full scan
injection
2 μL
sample
1 mg/L in mobile phase