Merck
HPLCによるメタドンエナンチオマーおよびメタドン代謝物EDDPの分析、CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
HPLCによるメタドンエナンチオマーおよびメタドン代謝物EDDPの分析、CYCLOBOND I 2000 HP-RSP application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
(±)-Methadone hydrochloride
powder, ≥98%
DL-Methadone-d3 solution
98 atom % D, 1 mg/mL in methanol, drug standard
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSPキラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase
[A] 0.1% acetic acid; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate
0.8 mL/min
detector
UV, 292 nm