Merck
HPLCによる脂溶性ビタミン (D2およびD3)の分析、Discovery® HS C18
HPLCによる脂溶性ビタミン (D2およびD3)の分析、Discovery® HS C18 application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
コレカルシフェロール(D3)
analytical standard
エルゴカルシフェロール
analytical standard
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Discovery® HS C18 HPLCカラム
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Discovery HS C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 3 μm particles (569252-U)
mobile phase
100% acetonitrile
flow rate
0.8 mL/min
column temp.
30 °C
detector
UV, 290 nm
injection
10 μL
sample
50 μg/mL each analyte