Merck
HPLCによるクレンブテロールエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V
HPLCによるクレンブテロールエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
クレンブテロール 塩酸塩
≥95%
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
LC-MSによるラッ結晶中のクレンブテロールの分析、Astec® CHIROBIOTIC®" T、リン脂質除去処理、HybridSPE®"-Phospholipid使用
application for SPE, application for LC-MS
HPLCによるクレンブテノールエナンチオマーの分析、Astec® CHIROBIOTIC® T (血漿抽出物のESI-MS)
application for HPLC
HPLCによるクレンブテロールエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
HPLCによるクレンブテロールエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T2
application for HPLC
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®V Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (99.98:0.01:0.01, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm