HPLCによるメチルフェニダートエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] 1% triethylamine, pH 4/1; (95:5, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 220 nm