Merck
HPLCによるメチルセレノシステインエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® TAG
HPLCによるメチルセレノシステインエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® TAG application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®TAG Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
Se-(メチル)セレノシステイン 塩酸塩
≥95% (TLC)
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; (30:70, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV at 230 nm
injection
5 μL
sample
2 mg/mL in methanol