Merck
HPLCによるロラゼパムエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® TAG
HPLCによるロラゼパムエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® TAG application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
(±)-Lorazepam
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®TAG Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase
methanol
flow rate
2 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 220 nm
injection
5 μL
sample
2 mg/mL in methanol