Merck
HPLCによるプロリンエナンチオマーの微量分析、Astec® CLC-L
HPLCによるプロリンエナンチオマーの微量分析、Astec® CLC-L application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
L-プロリン
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
L-プロリン
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture
DL-プロリン
ReagentPlus®, 99%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CLC-L Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Astec CLC-L, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53123AST)
mobile phase
5 mM copper sulfate
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
10 μL
sample
1 mg/mL in water