HPLCによるケトプロフェンエナンチオマーの分析、Astec® CHIROBIOTIC® R (MS 検出)
材料
Standard
アプリケーション
分析カラム
column
CHIROBIOTIC R, 15 cm x 2.1 mm, 5 μm particles (13019AST)
mobile phase
[A] 20 mM ammonium acetate, pH 5.6 [B] methanol; (70:30, A:B)
flow rate
0.2 mL/min
column temp.
35 °C
detector
ESI(-)