HPLCによる北米産スズメバチ毒の分析、Mono S® HR5/5
材料
分析カラム
column
Mono S HR5/5, 10 μm particles (54808)
mobile phase
[A] 50 mM BICINE, pH 8.4; [B] A + 0.35 M sodium chloride
flow rate
1 mL/min
detector
UV, 280 nm
injection
7 mg venom in mobile phase A
詳細
法的情報
Mono S is a registered trademark of Cytiva