HPLCによるワルファリンエナンチオマーの分析、Astec® CYCLOBOND I 2000
材料
分析カラム
column
CYCLOBOND I 2000, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase
[A] acetonitrile: [B] acetic acid: [C] triethylamine; (100:0.3:0.25, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 254 nm