Merck
HPLC Analysis of Triazole Antifungal Agent Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
HPLC Analysis of Triazole Antifungal Agent Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
ケトコナゾール
99.0-101.0% (EP, titration)
(±)-ミコナゾール 硝酸塩
imidazole antibiotic
ケトコナゾール
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSPキラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Astec CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase
[A] 0.1% formic acid; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate
1 mL/min
detector
UV, 230 nm
injection
1 μL
sample
0.1 mg/mL in methanol
peaks 1&2: enilconazole
peaks 2&3: eberconazole
peaks 4&5: miconazole
peaks 6&7: ketoconazole
詳細
アナリシスノート
注:この条件下では、ピーク2のエニルコナゾールと、ピーク1のエベルコナゾールは共溶出しています。