Merck
HPLCによるシネフリンエナンチオマーの分析、 CYCLOBOND I 2000 AC
HPLCによるシネフリンエナンチオマーの分析、 CYCLOBOND I 2000 AC application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CYCLOBOND I 2000 ACキラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
(±)-シネフリン
≥98%
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 AC, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20124AST)
mobile phase
[A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] methanol; (95:5, A:B)
flow rate
0.5 mL/min
column temp.
10 °C
detector
UV, 254 nm