Merck
HPLCによるステロイド系グリコシドの分析、 Ascentis® Phenyl
HPLCによるステロイド系グリコシドの分析、 Ascentis® Phenyl application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis®Phenyl HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Phenyl, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581616-U)
mobile phase
[A] 10 mM ammonium formate (pH 3 with formic acid); [B] methanol
flow rate
1.25 mL/min
column temp.
35 °C
detector
ELSD at 45 °C, gain 6, 3.5 bar N2
injection
20 μL
sample
as indicated in mobile phase A