HPLCによるラベプラゾールエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 DMP
材料
分析カラム
column
CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] methanol; [C] acetic acid; [D] ammonium hydroxide; (95:5:0.4:0.1, A:B:C:D)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm