Merck
HPLCによるポリエチレングリコール200の分析、TSKgel® G-OLIGO-PW
HPLCによるポリエチレングリコール200の分析、TSKgel® G-OLIGO-PW application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
TSK-GEL®サイズ排除(PWタイプ)HPLCカラム
phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
標準
製品番号
詳細
価格
ポリエチレングリコール
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
CONDITIONS
column
TSKgel G-OLIGO-PW, 30 cm × 7.8 mm I.D., 6 μm particles (808031)
mobile phase
distilled water
flow rate
1 mL/min
detector
RI
詳細
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation