Merck
HPLCによる極性および非極性サンプルの分析、Ascentis® Express C18, Column Test Mixture
HPLCによる極性および非極性サンプルの分析、Ascentis® Express C18, Column Test Mixture application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express C18, 2.7 µm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express C18, 5 cm × 3.0 mm I.D. 2.7 μm particles (53811-U)
mobile phase
80% acetonitrile
flow rate
1.2 mL/min
pressure
3700 psi (255 bar)
column temp.
35 ° C