Merck
HPLCによるノルフェニレフリンエナンチオマーの分析、 CYCLOBOND I 2000 AC
HPLCによるノルフェニレフリンエナンチオマーの分析、 CYCLOBOND I 2000 AC application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
ノルフェニレフリン 塩酸塩
98%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CYCLOBOND I 2000 ACキラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 AC, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20124AST)
mobile phase
[A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] methanol; (93:7, A:B)
flow rate
0.5 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm