Merck
HPLCによるメトプロロールエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T2
HPLCによるメトプロロールエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T2 application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
(±)-メトプロロール (+)-酒石酸塩
≥98% (titration), powder
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
CHIROBIOTIC® T2によるメトプロロールエナンチオマーのHPLC分析
application for HPLC
HPLCによるメトプロロールエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® T2 キラル HPLC カラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase
0.1 wt% ammonium trifluoroacetic acid in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm