Merck
HPLC analysis of Methyl Paraben and Organic Acids on Ascentis® Express RP-Amide
HPLC analysis of Methyl Paraben and Organic Acids on Ascentis® Express RP-Amide application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express RP-Amide, 5 μミクロン HPLC カラム
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
アセチルサリチル酸
analytical standard
ウラシル
≥99.0%
デヒドロ酢酸
≥98.0% (T)
3-フルオロ安息香酸
97%
安息香酸
analytical standard
Methyl Paraben
PESTANAL®, analytical standard
4-アミノ安息香酸
analytical standard
CONDITIONS
column
Ascentis Express RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (50774-U)
mobile phase
[A] 0.1% formic acid; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate
1.3 mL/min
pressure
1870 psi (129 bar)
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
5 μL
sample
[A] water; [B] acetonitrile; (50:50, A:B)