HPLCによるメタドンエナンチオマーおよびメタドン代謝物EDDPの分析、CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase
[A] 0.1% acetic acid; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate
0.8 mL/min
detector
UV, 292 nm