ウシインスリンのHPLC分析 Discovery® C8
材料
分析カラム
column
Discovery C8, 5 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (59353-U)
mobile phase
50 mM sodium phosphate, monobasic, 50 mM sodium sulfate, pH 3.0 (w/phosphoric acid), (A) +5% acetonitrile, (B) +50% acetonitrile
flow rate
1 mL/min
column temp.
35 °C
detector
UV, 220 nm