HPLCによるヒト成長ホルモン(hGH)の分析、Discovery® BIO PolyMA-WAX
材料
Standard
column
Discovery BIO PolyMA-WAX, 5 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (59602-U)
mobile phase
[A] 20 mM Tris-HCl, pH 8.0; [B] 20 mM Tris-HCl, 0.5 M NaCl, pH 8.0
gradient
5 to 70% B in 30 min. (linear)
flow rate
0.5 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 210 nm
injection
10 mg hGH
詳細
アナリシスノート
この図は、Discovery BIO PolyMA-WAX陰イオン交換カラムでよく分離されたヒト成長ホルモン(hGH)分解生成物を示しすものです。分解された化合物間の違いは、タンパク質アミドからカルボン酸への変換で、イオン交換法の威力とDiscovery BIO PolyMA-WAXカラムの効率の両方を実証しています。