Merck
HPLCによるグルタチオンS-トランスフェラーゼの分析、TSKgel® G3000SWXL
HPLCによるグルタチオンS-トランスフェラーゼの分析、TSKgel® G3000SWXL application for HPLC
材料
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
TSKgel® G3000SWXL HPLC Column
phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
CONDITIONS
column
TSKgel G3000SWXL, 30 cm × 7.8 mm I.D., 5 μm particles (808541)
mobile phase
0.3M sodium chloride/0.05M sodium dihydrogen phosphate, pH 7.0
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 220nm and enzyme assay
injection
100μL crude glutathione S-transferase preparation from guinea pig liver (0.7mg)
詳細
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation