HPLCによるフェノフィブル酸エナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000
材料
分析カラム
column
CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase
[A] 0.1% triethylamine acetate, pH 4.0; [B] acetonitrile; (20:80, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
22 °C
detector
UV, 254 nm
injection
1 μL
sample
3 mg/mL in methanol