Merck
HPLCによるクロルタリドンエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 RSP
HPLCによるクロルタリドンエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 RSP application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CYCLOBOND I 2000 RSPキラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20324AST)
mobile phase
[A] 1% triethylamine acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (95:5, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
5 μL
sample
2 mg/mL in methanol