Merck
HPLCによるビリルビン およびビリベルジンの分析、Discovery® C18
HPLCによるビリルビン およびビリベルジンの分析、Discovery® C18 application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Discovery® C18 HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
CONDITIONS
column
Discovery C18, 10 cm × 2.1 mm I.D., 5 μm particles (569220-U)
mobile phase
[A] 10 mM ammonium acetate (pH unadjusted) [B] 90:10, methanol:(100 mM ammonium acetate)
flow rate
0.2 mL/min
column temp.
ambient
detector
UV, 405 nm
injection
1 μL
sample
as indicated (in 50% MeOH, 1% NH4OH)