Merck
HPLCによるAQC-アンフェタミンエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 DMP
HPLCによるAQC-アンフェタミンエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 DMP application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® Cyclobond I 2000 DMP Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
D-アンフェタミン ヘミ硫酸塩 溶液
1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis
D-アンフェタミン ヘミ硫酸塩
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase
[A] 10 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
30 °C
detector
UV, 220 nm