Merck
HPLCによるAQC-アラニンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T2
HPLCによるAQC-アラニンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T2 application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® T2 キラル HPLC カラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
DL-アラニン
≥99% (HPLC)
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase
[A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] methanol; (50:50, A:B)
flow rate
0.9 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
0.5 μL
sample
2 mg/mL in methanol