Merck
HPLCによる統合失調症治療薬の分析、Ascentis® Express RP-Amide
HPLCによる統合失調症治療薬の分析、Ascentis® Express RP-Amide application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express RP-アミド, 2.7 μm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase
[A] 5 mM ammonium formate (in water); [B] 5 mM ammonium formate (in 95:5 methanol:water)
flow rate
3 mL/min
column temp.
35 °C
detector
ESI(+), TIC 100 - 1000 m/z
injection
1 μL
sample
200 μg/L in water