Merck
エネルギードリンクの分析、Ascentis Express HILICおよびUV検出使用
エネルギードリンクの分析、Ascentis Express HILICおよびUV検出使用 application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express HILIC、2.7 μm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express HILIC, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53967-U)
mobile phase
[A] 100 mM ammonium acetate, pH 5 (titrated with acetic acid); [B] water; [C] acetonitrile; (9:1:90, A:B:C:)
flow rate
0.6 mL/min
column temp.
35 °C
detector
UV, 254 nm
injection
2 μL
sample
Energy Drink Diluted 1:9 in acetonitrile