Merck
HPLCによる5-メチル-5-フェニルヒダントインエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® TAG ((Fast Flow)
HPLCによる5-メチル-5-フェニルヒダントインエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® TAG ((Fast Flow) application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
5-メチル-5-フェニルヒダントイン
99%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®TAG Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase
methanol
flow rate
0.8 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 220 nm
injection
2 μL
sample
5 mg/mL in methanol