Merck
HPLCによる4-メチル-5-フェニル-2-オキサゾリドンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® TAG
HPLCによる4-メチル-5-フェニル-2-オキサゾリドンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® TAG application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
(4S,5R)-(−)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
99%
(4R,5S)-(+)-4-メチル-5-フェニル-2-オキサゾリジノン
99%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®TAG Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase
methanol
flow rate
0.8 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 230 nm
injection
2 μL
sample
2 mg/mL in methanol