Merck
HPLCによる15N-アセチルシステインエナンチオマーの分析、Astec® (R,R) P-CAP
HPLCによる15N-アセチルシステインエナンチオマーの分析、Astec® (R,R) P-CAP™ application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
N-アセチル-L-システイン
Sigma Grade, ≥99% (TLC), powder
N-アセチル-L-システイン
BioXtra, ≥99% (TLC)
N-アセチル-L-システイン
BioReagent, suitable for cell culture
N-アセチル-L-システイン
SAJ special grade, 98.0-102.0%
CONDITIONS
column
Astec (R,R) P-CAP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (31024AST)
mobile phase
20 mM ammonium acetate in: (A) acetonitrile; (B) methanol; (70:30, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
1 μL
sample
5 mg/mL in methanol
詳細
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
P-CAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC