Merck
Ascentis® Siによる生体アミンのHPLC分析
Ascentis® Siによる生体アミンのHPLC分析 application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Si HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Si, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581512-U)
mobile phase
[A] 0.1% ammonium acetate in water (pH unadjusted); [B] 0.1% ammonium acetate in acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
35 °C
detector
UV, 280 nm
injection
10 μL
sample
50 μg/mL in 0.1% ammonium acetate in 10:90:water:acetonitrile