Merck
US EPA Method 8015 (modified): GC Analysis of Diesel Range Organics (DRO) on SLB®-5ms (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm), Fast GC Analysis
US EPA Method 8015 (modified): GC Analysis of Diesel Range Organics (DRO) on SLB®-5ms (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm), Fast GC Analysis suitable for GC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
地下貯蔵燃料タンク土壌汚染(UST) 改訂版 ディーゼル油留分有機化合物(DRO)
certified reference material, TraceCERT®, 1000 μg/mL each component in hexane, ampule of 1 mL
ガードカラム
製品番号
詳細
価格
中極性フューズドシリカチューブ
L × I.D. 5.0 m × 0.25 mm
中極性フューズドシリカチューブ
L × I.D. 5.0 m × 0.53 mm
付属品
製品番号
詳細
価格
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 1000 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
Wheaton straight-mouth bottles with cap, clear
clear soda-lime glass bottle, capacity 250 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
分析カラム
製品番号
詳細
価格
SPB®-608キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
SPB®-608キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50
Equity-1701キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Equity-1701キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
Equity-1701キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
SLB®-5msキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
SLB®-5msキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
SLB®-5msキャピラリーGCカラム
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
SLB®-5msキャピラリーGCカラム
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.18 μm
必要ですが提供されていません
製品番号
詳細
価格
"Y" GlasSealコネクター、ボロシリカガラス
pkg of 1 ea
"Y" GlasSealコネクター、融合シリカ
pkg of 1 ea
"Y" GlasSealコネクター、融合シリカ
pkg of 3 ea
推奨
製品番号
詳細
価格
ポリイミドシール材樹脂
pkg of 5 g
CONDITIONS
column
SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm (28564-U)
oven
50 °C (2 min), 20 °C/min to 325 °C (1 min)
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 350 °C
carrier gas
helium, 0.9 mL/min, constant
injection
1 μL, splitless (splitter open at 0.5 min)
liner
2 mm I.D., FocusLiner inlet liner
sample
each analyte at 50 μg/mL in methylene chloride
詳細
法的情報
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany