Merck
GCによる水中の窒素含有除草剤の分析、PTE-5 、SPME処理 、85 μm ポリアクリラート使用
GCによる水中の窒素含有除草剤の分析、PTE™-5 、SPME処理 、85 μm ポリアクリラート使用 suitable for GC, application for SPME
材料
SPMEファイバー
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバーアセンブリー ポリアクリラート (PA)
df 85 μm(PA, for use with manual holder, needle size 24 ga
CONDITIONS
sample/matrix
4 mL (water + 100ng/mL each analyte 1g/mL NaCl), pH 2, in 4.6 mL vial
SPME fiber
polyacrylate, 85 μm (57304)
extraction
immersion, ambient temp., 50 min (constant stirring)
desorption process
5 min, 230 °C
column
5% phenyl polysiloxane, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, SLB-5ms, 28471-U)
oven
40 °C (5 min) to 100 °C at 30 °C/min, to 275 °C at 5 °C/min
inj. temp.
splitless, 230 °C
detector
MS (Ion Trap Manifold: 250°C; scan range m/z=45-400 at 0.6 sec/scan)
carrier gas
helium, 40 cm/sec, set at 40 °C