Merck
GCによる揮発性物質の分析、SPB®-1、 SPME処理、100 μm PDMS使用
GCによる揮発性物質の分析、SPB®-1、 SPME処理、100 μm PDMS使用 suitable for GC, application for SPME
材料
SPMEファイバー
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバーアセンブリー ポリジメチルシロキサン(PDMS)
100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, plain red hub
分析カラム
製品番号
詳細
価格
SPB®-1キャピラリーGCカラム
L × I.D. 10 m × 0.20 mm, df 1.20 μm
CONDITIONS
SPME fiber
polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
extraction
5 min immersed in water with rapid stirring
column
SPB-1, 10 m × 0.20 mm I.D., 1.2 μm (24134-U)
oven
40 °C ( 0.75 min) to 160 °C at 20 °C/min
inj. temp.
230 °C, splitless (closed 3 min)
detector
FID, 260 °C
carrier gas
helium, 40 cm/sec
sample
50ppb each analyte in 1.8 mL saturated salt water
詳細
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany