Merck
GCによるベルベノンエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX B-TA
GCによるベルベノンエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX™ B-TA suitable for GC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
(1S)-(−)-ベルベノン
analytical standard
(1S)-(−)-ベルベノン
94%
(1S)-(−)-ベルベノン
≥93%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX B-TAキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73023AST)
oven
120 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
injection
1 μL, 80:1 split
sample
2.5 mg/mL
peak 1: S(-)-verbenone
peak 2: R(+)-verbenone
詳細
アナリシスノート
Can reverse elution order by using CHIRALDEX G-TA.