Merck
GCによる尿中の三環系抗うつ薬 分析、 100% メチルシリコンカラム、 SPME処理、100 μm PDMS使用
GCによる尿中の三環系抗うつ薬 分析、 100% メチルシリコンカラム、 SPME処理、100 μm PDMS使用 suitable for GC, application for SPME
材料
SPMEファイバー
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバーアセンブリー ポリジメチルシロキサン(PDMS)
df 100 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holder
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Equity-1キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
CONDITIONS
sample/matrix
1 mL urine (1 μg each analyte + 50 μL 5 M NaOH) in 7.5 mL vial
SPME fiber
polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
extraction
headspace, 15 min, 100 °C (sample incubated 30 min)
desorption process
3 min, 280 °C
column
100% methyl polysiloxane, 30 m × 0.32 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, Equity-1, 28055-U)
oven
100 °C to 300 °C at 20 °C/min
inj. temp.
splitless (splitter opened after 1 min), 280 °C
detector
FID, 280 °C
carrier gas
helium, 30 cm/sec