Merck
GCによる塩素系殺虫剤の分析、SPB®-5 、SPME処理 、100 μm PDMS使用
GCによる塩素系殺虫剤の分析、SPB®-5 、SPME処理 、100 μm PDMS使用 suitable for GC, application for SPME
材料
SPMEファイバー
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバーアセンブリー ポリジメチルシロキサン(PDMS)
df 100 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holder
CONDITIONS
sample/matrix
200 ppt each in 2 mL water
SPME fiber
polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
extraction
15 min immersed in water with rapid stirring
column
SPB-5, 15 m × 0.20 mm I.D., 0.20 μm (24165-U)
oven
120 °C (1 min) to 180 °C at 30 °C/min, then to 290 °C at 10 °C/min
inj. temp.
260 °C (splitless - closed 3 min)
detector
ECD, 300 °C
carrier gas
helium, 37 cm/sec (set at 120 °C)
詳細
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany