Merck
GCによるメチオニンメチルエステルエナンチオマー(N-トリフルオロアセチル誘導体) の分析、Astec® CHIRALDEX G-TA
GCによるメチオニンメチルエステルエナンチオマー(N-トリフルオロアセチル誘導体) の分析、Astec® CHIRALDEX™ G-TA suitable for GC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX G-TAキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
標準
製品番号
詳細
価格
L-Methionine methyl ester hydrochloride
98%
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven
160 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
sample
peaks 1 & 2: methionine methyl ester enantiomers (N-TFA derivatives)