Merck
GCによる-グリシドールエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX G-TA
GCによる-グリシドールエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX™ G-TA suitable for GC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX G-TAキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
標準
製品番号
詳細
価格
グリシドール
96%
(R)-(+)-グリシドール
97%, optical purity ee: 98% (GLC)
(S)-(−)-グリシドール
97%, optical purity ee: 98% (GLC)
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven
70 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
inj. temp.
250 °C
sample
peak 1: R(+)-glycidol
peak 2: S(-)-glycidol
詳細
アナリシスノート
Elution order reversal on CHIRALDEX B-TA.