Merck
GCによるβ-ブチロラクトンの分析、Astec® CHIRALDEX G-TA
GCによるβ-ブチロラクトンの分析、Astec® CHIRALDEX™ G-TA suitable for GC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
β-ブチロラクトン
98%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX G-TAキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven
110 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
sample
peaks 1 & 2: β-butyrolactone