Merck
GCによるβ-ブチロラクトンエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX B-DM
GCによるβ-ブチロラクトンエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX™ B-DM suitable for GC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
β-ブチロラクトン
98%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX B-DMキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-DM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (77023AST)
oven
70 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
sample
peaks 1 & 2: β-butyrolactone