Merck
GCによるアンフェタミンの分析、100% メチルシリコーンカラム、SPME処理 、100 μm PDMS使用
GCによるアンフェタミンの分析、100% メチルシリコーンカラム、SPME処理 、100 μm PDMS使用 suitable for GC, application for SPME
材料
SPMEファイバー
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバーアセンブリー ポリジメチルシロキサン(PDMS)
100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, plain red hub
CONDITIONS
sample/matrix
1 mL urine + 0.7g potassium carbonate in 20 mL headspace vial, equilibrated at 80°C, 30 min
SPME fiber
polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
derivatization
methyl bis-trifluoroacetamide (headspace, 0.5 min, ambient)
extraction
headspace, 3-5 min, 80 °C
desorption process
1 min, 270 °C
column
100% methyl polysiloxane, 12.5 m × 0.2 mm I.D., 0.33 μm (Supelco equivalent, Equity-1, 28041-U)
oven
60 °C (1 min) to 140 °C (4 min) at 30 °C/min, then to 276 °C at 20 °C/min, 4 min
inj. temp.
splitless (closed 1 min), 270 °C
detector
MS, full scan