GCによる 2-ヒドロキシオクタン酸 メチル エステルエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX™ B-DP
![GCによる 2-ヒドロキシオクタン酸 メチル エステルエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX™ B-DP suitable for GC](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/110/742/fab6131f-d728-40c6-a208-44b4f41b8c55/800/fab6131f-d728-40c6-a208-44b4f41b8c55.jpg)
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78023AST)
oven
110 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
sample
peaks 1 & 2: 2-hydroxyoctanoic acid methyl ester enantiomers