Merck
GCによるエナンチオマーの分析、 γ-DEX 120
GCによるエナンチオマーの分析、 γ-DEX™ 120 suitable for GC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
γ-DEX 120
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
CONDITIONS
column
γ-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24307)
oven
90 °C, 1 °C/min to 135 °C, 5 °C/min to 240 °C
inj. temp.
300 °C
detector
FID, 300 °C
carrier gas
helium, 20 cm/sec
injection
1 μL 100:1 split
sample
500 μg/mL in methylene chloride
詳細
法的情報
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC