Merck
GCによる魚油ポリ不飽和脂肪酸(PUFA)メチルエステルの分析、Omegawax 100 [Fast GC Analysis]
GCによる魚油ポリ不飽和脂肪酸(PUFA)メチルエステルの分析、Omegawax 100 [Fast GC Analysis] suitable for GC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
OmegawaxキャピラリーGCカラム
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
CONDITIONS
column
Omegawax 100, 15 m × 0.10 mm I.D., 0.10 μm (23399-U)
oven
140 °C, 40 °C/min to 280 °C (2 min)
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 280 °C
carrier gas
hydrogen, 50 cm/sec constant
injection
0.2 μL, 200:1 split
liner
4 mm I.D., split, cup design
sample
PUFA No. III – Menhaden Oil (47085-U), diluted to 50 mg/mL in methylene chloride