Merck
GCによるポリ不飽和脂肪酸 (PUFA)メチルエステルの分析、PAG
GCによるポリ不飽和脂肪酸 (PUFA)メチルエステルの分析、PAG suitable for GC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
PAGキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
CONDITIONS
column
PAG, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24223)
oven
220 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 260 °C
carrier gas
helium, 25 cm/sec @ 220 °C
injection
1 μL, split 100:1
sample
Omegawax Test Mix (48476)